MethoCult™ M3231 Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
MethoCult™
STMC03231EA 319 EUR InStock
STMC03231
MethoCult™ M3231 Medium
Milieux de culture cellulaire
Methylcellulose-based medium without cytokines for mouse cells.
MethoCult™ M3231 is an incomplete medium formulation that contains methylcellulose in Iscove's MDM. MethoCult™ M3231 is suitable for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of mouse bone marrow, spleen, peripheral blood, and fetal liver, when the appropriate growth factors and supplements are added. This formulation does not contain erythropoietin or other cytokines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité