MethoCult™ GF R3774 Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
MethoCult™
STMC03774EA 780 EUR InStock
STMC03774
MethoCult™ GF R3774 Medium
Milieux de culture cellulaire
Methylcellulose-based medium with recombinant cytokines (without EPO) for rat cells.
MethoCult™ GF R3774 is optimised for growth and enumeration of granulocyte-macrophage progenitor cells (CFU-GM, CFU-G and CFU-M) in colony-forming unit (CFU) assays of rat bone marrow cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité