MethoCult™ SF H4536 Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
MethoCult™
STMC04536EA 804 EUR InStock
STMC04536
MethoCult™ SF H4536 Medium
Milieux de culture cellulaire
Serum-free methylcellulose-based medium with recombinant cytokines (without EPO) for human cells.
MethoCult™ SF H4536 is a complete serum-free methylcellulose-based medium for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of human bone marrow, mobilised peripheral blood, peripheral blood, and cord blood samples. MethoCult™ SF H4536 is formulated to support the optimal growth of granulocyte-macrophage progenitor cells (CFU-GM, CFU-G and CFU-M) under defined serum-free conditions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité