NeuroCult™ Neuronal Plating Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
NeuroCult™
STMC05713EA 60 EUR InStock
STMC05713
NeuroCult™ Neuronal Plating Medium
Milieux de culture cellulaire
Culture medium for plating dissociated primary tissue-derived neurons for improved survival.
NeuroCult™ neuronal plating medium is a serum-free neuronal basal medium. It is designed for use with BrainPhys™ neuronal medium for the plating and culture of primary tissue-derived neurons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité