Formaline solution 10% Fixateur histologique, tamponné neutre
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: MethylaldéhydeFormolFormaldéhyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
HT501850-200LEA 918 EUR InStock
HT501850-200L
Formaline solution 10% Fixateur histologique, tamponné neutre
Formalin
Formalin solution, neutral buffered, 10% may be used as a reagent for the primary fixation of tissues for diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Densité: 1,080 g/cm3
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Turbidity) Clear
Performance Pass
Fixation test within acceptable limits
pH 6.90 - 7.10
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité