TeSR™-E6 Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
TeSR™
STMC05946EA 275 EUR InStock
STMC05946
TeSR™-E6 Medium
Milieux de culture cellulaire
Defined, serum-free, xeno-free medium for pluripotent stem cells.
TeSR™-E6 is a defined, serum- and xeno-free medium that is based on the formulation of TeSR™-E8™, but does not contain transforming growth factor β (TGF-β) or basic fibroblast growth factor (bFGF). It may be used as a basal medium for differentiation of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells, or other applications where removal of the above cytokines is desirable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité