MethoCult™ M3134 Medium
Fournisseur: STEMCELL Technologies
MethoCult™
STMC03134EA 108 EUR InStock
STMC03134
MethoCult™ M3134 Medium
Milieux de culture cellulaire
Base methylcellulose medium for mouse cells.
MethoCult™ M3134 is an incomplete medium that contains 2.6% methylcellulose in Iscove's MDM. MethoCult™ M3134 is suitable for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of mouse bone marrow, spleen, peripheral blood, and fetal liver, when the appropriate growth factors and supplements are added. This formulation does not contain serum or cytokines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité