MesenCult™ Proliferation Kit (Human)
Fournisseur: STEMCELL Technologies
MesenCult™
STMC05411EA 332 EUR InStock
STMC05411
MesenCult™ Proliferation Kit (Human)
Milieux de culture cellulaire
Medium for detection of CFU-F and expansion of human mesenchymal stem cells.
MesenCult™ Proliferation Kit (Human) is a standardized, serum-containing medium for the culture of human mesenchymal stem cells (MSCs). MesenCult™ Proliferation Kit (Human) is optimised for the expansion of human MSCs in vitro as well as for the detection and enumeration of colony-forming unit - fibroblasts (CFU-F). MesenCult™ Proliferation Kit (Human) includes MesenCult™ MSC Basal Medium (Human; 450 ml) and MesenCult™ MSC Stimulatory Supplement (Human; 50 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité