MTT Formazan, en poudre
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
M2003-1GEA 171 EUR InStock
M2003-1G
MTT Formazan, en poudre
MTT Formazan
MTT Formazan has been used to measure cell viability.
MTT assay is a colorimetric reaction, generally used to examine cell viability. It involves the enzymatic reduction of a yellow-colored, water-soluble, 3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) to purple-colored, water-insoluble, MTT-formazan. This reaction is catalyzed by mitochondrial dehydrogenase and only occurs in viable cells. Thus, the amount of blue formazan is proportional to the number of viable cells. The absorbance of the formazan solution is analyzed spectrophotometrically at 570 nm.
Formule: C₁₈H₁₇N₅S
MW: 335,43 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00080731
Numéro CAS: 57360-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Carbon 62.8 - 66.1 %
Nitrogen 20.4 - 21.4 %
Purity (TLC) ≥ 97 %
Solubility (Colour) Conforms to Requirements
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité