Potassium permanganate 0.02M (0.1N)
Fournisseur: ACSD
Synonyms: Permanganate de potassium
ACSDZ14641077EA 49.1 EUR InStock
ACSDZ14641077
Potassium permanganate 0.02M (0.1N)
Potassium permanganate
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: 24 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: ~1,00538 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité