Potassium bromure 99,99%, HighPurS-CERT
Fournisseur: ACSD
Attention
ACSDPSPBRC.100GEA 399 EUR InStock
ACSDPSPBRC.100G
Potassium bromure 99,99%, HighPurS-CERT
Potassium bromure
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C
Point de fusion: 734 °C
Densité: 1,4 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité