L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers (A4 size)
Fournisseur: GA
A4AKA-23WH A4AKA-3WH A4AKA-8WH
GAINA4AKA-23WHEA 86.4 EUR InStock
GAINA4AKA-23WH GAINA4AKA-3WH GAINA4AKA-8WH
Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers (A4 size)
Étiquettes
These laser labels have a permanent adhesive, perfect for identifying disposable sterilisation pouches and bags. Provided in A4 sheet format for printing with most common desktop laser printers, they can be printed with human-readable text, serialised numbering, as well as 1D/2D barcodes.
  • Temperature range: −40 to 150 °C (−40 to 302 °F)
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves, dry heat ovens, and with gamma irradiators (up to 50 KGy) and ethylene oxide sterilisers
  • Compatible
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité