Specific Gravity Bottle, Gay-Lussac
Fournisseur: Marienfeld
MARI2711000EA 120 EUR InStock
MARI2711000
Specific Gravity Bottle, Gay-Lussac
Flacons de gravité spécifique
Le flacon à gravité spécifique est un dispositif de mesure permettant de déterminer la densité des liquides.
  • Fabriqués en verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Dilatation thermique minimale
  • Haute résistance aux chocs thermiques
  • En forme de poire
  • Avec bouchon en verre rodé
  • Les versions calibrées indiquent la capacité réelle ±0,001 ml
  • La capacité exacte est gravée durablement dans le verre
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité