Échelle de protéines Spectra™ multicolore à large gamme.
Fournisseur: Pierce Chemical
Spectra®
PIER26628EA 257 EUR InStock
PIER26628
Échelle de protéines Spectra™ multicolore à large gamme.
Protéines et Peptides
Thermo Scientific Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder est un mélange de six protéines et peptides synthétiques (1,7 à 40 kDa) à utiliser comme étalons de taille pour les peptides et les petites protéines dans l'électrophorèse sur gel et le transfert de western.
  • Contrôle de la migration des protéines pendant le SDS-PAGE
  • Vérification de l'efficacité du transfert western
  • Calcul approximatif de la taille des protéines sur les gels de SDS-polyacrylamide et les transferts de western
  • Localisation d'une protéine d'intérêt pour l'excision à partir d'un gel préparatif non coloré
L'étalon protéique est fourni dans un format prêt à l'emploi pour un chargement direct sur les gels ; il n'est pas nécessaire de chauffer, de réduire ou d'ajouter un tampon d'échantillon avant l'utilisation.
Attention: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité