Osteo-Bed Bone Embedding Solvent
Fournisseur: Sigma Aldrich
O8639-4X500MLEA 212 EUR InStock
O8639-4X500ML
Osteo-Bed Bone Embedding Solvent
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
For use with Osteo-bed bone embedding kit. Solvent for removal of plastic from sections prior to rehydration and staining. Most histochemical and immunohistochemistry staining protocols require the removal of methyl methacrylate (MMA) and rehydration of mounted sections for improved stain penetration and greater contrast.
  • Biological source is synthetic
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité