Dichlorométhane-D2 (99.8% D) (99,8% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87161.0025EA 221 EUR InStock
87161.0025 87161.0010
Dichlorométhane-D2 (99.8% D) (99,8% D) pour spectroscopie RMN
Dichlorométhane-D2
Formule: CD₂Cl₂
Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité