Acétone-D6 (99.8% D) (99,8% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Diméthylcétone-D6
87152.0011EA 62 EUR InStock
87152.0011 87152.0010 87152.0100 87152.0006
Acétone-D6 (99.8% D) (99,8% D) pour spectroscopie RMN
Acétone-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Point d'ébullition: 55,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –19 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,90 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) Max. 0,0200 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité