Tétrahydrofuranne-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
87158.0010EA 357 EUR InStock
87158.0010
Tétrahydrofuranne-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Tétrahydrofuranne-D8
Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99,50 %
Eau (HDO+D2O) Max. 0,0500 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité