1,1-Diméthoxy-3-nitropropane
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14137.0001EA 150 EUR InStock
8.14137.0001 8.14137.9999
1,1-Diméthoxy-3-nitropropane
1,1-Diméthoxy-3-nitropropane
Formule: C₅H₁₁NO₄
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 72447-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 96 °C (20 hPa)
Flash Point 90 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal
Hill Formula C5H11NO4
Chemical Formula O2N-CH2-CH2-CH(OCH3)2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité