2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 73.5 EUR InStock
ACRO153320050 ACRO153320250
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté 99+%
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté
Formule: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434,53 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149306
Numéro CAS: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité