(±)-Lactate de butyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
250185000 250180025
ACRO250185000EA 90.8 EUR InStock
ACRO250185000 ACRO250180025
(±)-Lactate de butyle 99%
(±)-Lactate de butyle
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 185…187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004519
Numéro CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité