2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO134800050EA 84.1 EUR InStock
ACRO134800050
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol 99%
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol
Formule: C₄H₉NO₄
MW: 135,12 g/mol
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…149 °C
Numéro MDL: MFCD00024812
Numéro CAS: 77-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité