Thiamine chlorhydrate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0955.0250EA 186 EUR InStock
A0955.0250
Thiamine chlorhydrate
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
Merck Index: 13,09366
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité