Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A19098.14EA 285 EUR InStock
A19098.14
5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272139
Numéro CAS: 51282-49-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité