Fuchsine (acide)
Fournisseur: Serva
Synonyms: Rubin S, CN DcR-8, Acid Violet 19, Acid Fuchsin, Acid Fuchsin sodium salt, Fuchsin S, CI 42685, Acid Magenta, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid, Benzenesulphonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-sulphophenyl)(4-imino-3-sulpho-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-3-methyl-, sodium salt (1:2)
34597.01 34597.02
SERA34597.01EA 0 EUR InStock
SERA34597.01 SERA34597.02
Fuchsine (acide)
Fuchsin (acid)
Formule: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585,55 g/mol
Point de fusion: > 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013286
Numéro CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité