Fuchsine (acide)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide 3-(1-(4-amino-3-méthyl-5-sulfonatophényl)-1-(4-amino-3-sulfonatophényl)méthylène)cyclohexa-1,4-dienesulfonique
ROTHT128.1EA 47.9 EUR InStock
ROTHT128.1
Fuchsine (acide)
Fuchsine (acide)
Formule: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585,55 g/mol
Point de fusion: > 130 °C
Numéro MDL: MFCD00013286
Numéro CAS: 3244-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité