4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17779.01 A17779.03 A17779.06
A17779.01EA 38.5 EUR InStock
A17779.01 A17779.03 A17779.06
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Purity: 98% CAS No.: 3248-05-3 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD00004979
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004979
Numéro CAS: 3248-05-3
EINECS: 221-827-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité