Eosine B (bleuâtre)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthène-9-yl)-benzoïque sel de disodium
A17377.22EA 120 EUR InStock
A17377.22 A17377.14
Eosine B (bleuâtre)
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624,06 g/mol
Point de fusion: > 310 °C
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
Merck Index: 12,03638
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité