Eosine B (bleuâtre), Certistain® pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthène-9-yl)-benzoïque sel de disodium
1.15934.0025EA 0 EUR InStock
1.15934.0025 1.15934.0000
Eosine B (bleuâtre), Certistain® pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624,06 g/mol
Point de fusion: > 310 °C
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
Merck Index: 12,03638
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 300 g/l (25 °C)
Molar Mass 624.06 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité