Eosine B (bleuâtre) pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
45260-100G-F 45260-25G-F
45260-100G-FEA 284 EUR InStock
45260-100G-F 45260-25G-F
Eosine B (bleuâtre) pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Point de fusion: > 310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67861b1ba4fabeab0fbf2c30d382a7906e0fc1ac&vid=71b0ec810db52b0b7b39e2c8fb3d2f9bf7c619fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Green to very dark green and brown to very dark brown and green-brown and brown-green
Appearance (form) Powder
Assay (gravimetr.) ≥ 80.0 %
Thin layer chromatography Corresponds to standard
Solubility (color) Red to very dark red
Solubility (method) 0.01 g in 10ml water
Loss on drying ≤ 7.0 %
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength (1) (uv) 509 - 524 nm
Extinction (1%/1cm) (1) (uv) ≥ 600
Solvent (uv) Water + 1ml 1% sodium carbonate
Lead (Pb) by Element analysis Not detected
Zinc (Zn) by Element analysis Not detected
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité