Eosine B (bleuâtre) 1 g/l en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Acide 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthène-9-yl)-benzoïque sel de disodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
2853-100MLEA 99.1 EUR InStock
2853-100ML
Eosine B (bleuâtre) 1 g/l en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité