Eosine J (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
X883.1 X883.2
ROTHX883.1EA 26.9 EUR InStock
ROTHX883.1 ROTHX883.2
Eosine J (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité