Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz)
Fournisseur: Roth Carl
1980.1 1980.2
ROTH1980.1EA 54.9 EUR InStock
ROTH1980.1 ROTH1980.2
Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz)
Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 9.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198175
Numéro CAS: 76093-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité