Hydrure de diisobutylaluminium 1.0 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DIBAL-H
201058000.EA 386 EUR InStock
201058000. 201051000.
Hydrure de diisobutylaluminium 1.0 M dans l'heptane, AcroSeal®
Hydrure de diisobutylaluminium
Formule: C₈H₁₉Al
MW: 142,22 g/mol
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008928
Numéro CAS: 1191-15-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité