Bleu patente V sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 33.7 EUR InStock
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Bleu patente V sel de sodium
Bleu patente V sel de sodium
Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MW: 582,67 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608138
Numéro CAS: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité