Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azinphos-méthyl, très pur

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de 4-oxobenzotriazine-3-ylméthyle

123562LEA 30.5 EUR InStock
123562L
Azinphos-méthyl, très pur
Azinphos-méthyl


Formule: C₁₀H₁₂N₃O₃PS₂
MW: 317,33 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 86-50-0
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00944
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité