Violet cristallisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
C0775-100G C0775-25G
C0775-100GEA 171 EUR InStock
C0775-100G C0775-25G
Violet cristallisé, Sigma-Aldrich®
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3952a823a2ebb8660f8e92b107344bdfddd4747c&vid=a88f2b02bb42c167ddd8b868c13962e60d28414c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité