Violet cristallisé, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 32.4 EUR InStock
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Violet cristallisé, certifié
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 173 °C (dec.)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité