Violet cristallisé
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Violet Base 3Violet de gentianeCI 42555Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
ROTHT123.1EA 34.9 EUR InStock
ROTHT123.1
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité