Violet cristallisé
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
27335.01 27335.02
SERA27335.01EA 0 EUR InStock
SERA27335.01 SERA27335.02
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité