Violet cristallisé
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 58 EUR InStock
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité