Docosanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Méthyle behenate
EHERC13057840EA 78.2 EUR InStock
EHERC13057840
Docosanoate de méthyle
Docosanoate de méthyle
Formule: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009347
Numéro CAS: 929-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité