Polymyxine B, sulfate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16283000EA 114 EUR InStock
EHERC16283000
Polymyxine B, sulfate
Polymyxine B, sulfate
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00131991
Numéro CAS: 1405-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité