Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®
Fournisseur: VWR Chemicals
Dose pour préparer 1 l de solution
83760.600EA 20.9 EUR InStock
83760.600
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité