Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1086804
Fournisseur: VWR Chemicals
85973.290EA 63 EUR InStock
85973.290
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1086804
Acide sulfurique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité