Acide sulfurique ≥72% (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
45596.K2EA 170 EUR InStock
45596.K2 45596.K7
Acide sulfurique ≥72% (p/p)
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité