Acide sulfureux 4,5 - 6% en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 66.1 EUR InStock
1.00761.1000 1.00761.2500
Acide sulfureux 4,5 - 6% en solution aqueuse, Supelco®
Acide sulfureux
Formule: H₂O₃S
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011335
Numéro CAS: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
ONU: 1833
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité