Ethylenetétracarbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138050100 138050250
ACRO138050100EA 95.6 EUR InStock
ACRO138050100 ACRO138050250
Ethylenetétracarbonitrile 98%
Ethylenetétracarbonitrile
Formule: C₆N₄
Point d'ébullition: 223 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 196…201 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001850
Numéro CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09336
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité