3,3′-Diethylthiacyanine iodide ~97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
390410-1GEA 275 EUR InStock
390410-1G
3,3′-Diethylthiacyanine iodide ~97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore. 3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
Formule: C₁₉H₁₉IN₂S₂
MW: 466,40 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00050309
Numéro CAS: 2197-01-5
EINECS: 218-593-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour), Yellow to Dark Green Conforms to Requirements
Appearance (Form), Powder or Crystals Conforms to Requirement
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, 0.004 g/L, Ethanol 420 - 428 nm
Extinction Coefficient ≥65000
Carbon 47.2 - 50.6%
Nitrogen 5.7 - 6.2%
Purity (HPLC) ≥96.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité