L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Stérilisateur de milieu nutritif, MediaClave 10
Fournisseur: BDP International Inc.
136000 136005
710-0734EA 31520 EUR InStock
710-0734 710-0735
Stérilisateur de milieu nutritif, MediaClave 10
Préparateurs de milieux de culture
Le stérilisateur de milieux de culture MediaClave 10 innovant, qui permet de fabriquer de 1 à 10 l de milieu de culture, présente une conception compacte impressionnante et une technologie de pointe tout en restant simple d'utilisation. Grâce à son système de chauffage à flux continu efficace et innovant, son agitateur magnétique puissant et son processus de refroidissement rapide, le MediaClave 10 peut préparer n'importe quel milieu, qu'il s'agisse de gélose standard, de milieu visqueux ou de milieu à haute sensibilité. Il est conforme à la documentation de l'appareil la plusMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité